Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis sans revêtement phénolique noir Wheaton™
Code produit 10021432 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10021432 Noir 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10021432 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W240518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    112.98€ / 200 pièces
    Économisez 74.02€
    39% de réduction
WHEATON™ Les bouchons à vis sans enveloppe phénolique noire présentent un design ouvert qui permet un accès facile à la seringue. Ces capsules de remplacement de 24 à 400 capsules phénoliques sont fournies sans septa et vendues par 200 exemplaires, ce qui en fait un choix pratique pour les flux de travail à fort volume en laboratoire.
  • Bouchon à vis ouvert phénoliques noir sans septa
  • La conception ouverte permet un accès direct à la seringue
  • Compatible avec 24 à 400 fioles et contenants filetés
  • Fourni comme bouchons de remplacement pour l’EPA et les fioles de laboratoire
  • Disponible dans des caisses de 200 pour un usage à grand volume
Spécification
Couleur Noir
Matériau Résine phénolique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacon
Taille du bouchon 24-400
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouchon à vis