Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis noirs phénoliques avec opercule sans joints Wheaton™
Code produit 10399143 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
24 mm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
10399143 24 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10399143 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W240506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.22€
    40.06€ / 200 pièces
    Économisez 4.16€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Spécification
Couleur Noir
Matériau Résine phénolique
Nbre par carton 200/boîte
Filetage (métrique) 24 mm
Finition de col 8-425
À utiliser avec (équipement) Flacon d’échantillonnage automatique
Certifications/Conformité ISO 9001
Type de produit Bouchon à vis avec opercule