Learn More
DWK Life Sciences Flacon DBO Wheaton™ sans bouchon
Code produit 12493751 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
300 mL
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12493751 300 mL 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12493751 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 227498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00€
    333.27€ / 24 pièces
    Économisez 111.73€
    25% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les flacons en verre borosilicaté de type I sont efficaces pour une grande variété d’applications
  • Le verre transparent permet de visualiser facilement le contenu du flacon
  • Diamètre : 69mm (2,72 po)
  • Hauteur : 143mm (5,63 po)
  • Capacité : 300 ml (10 oz)
Spécification
Code-barres Non
Volume (métrique) 300 mL
À utiliser avec (application) Idéal pour incuber des échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimiqu
Pastille de marquage Oui
Matériau Verre borosilicaté
Numéro de séquence Non numérotés
Volume (impérial) 10,14 oz.
Hauteur (impériale) 5,6 in
Hauteur (métrique) 14,3 cm
Diamètre (impériale) 2,7 in
Diamètre (métrique) 6,9 cm