Learn More
DWK Life Sciences Flacons DBO Wheaton™
Code produit 11678308 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
60 mL
300 mL
Numéro de séquence:
1 à 24
1 à 36
121 à 144
145 à 168
169 à 192
193 à 216
217 à 240
241 à 264
25 à 48
265 à 288
289 à 312
313 à 336
337 à 360
361 à 384
37 à 72
385 à 408
409 à 432
49 à 72
73 à 96
97 à 120
Non numérotés
Spéciaux
Bouchon:
Pastille
Robotique
Code-barres:
Non
Oui
Unit Size:
24 pièces
36 pièces
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Numéro de séquence Bouchon Code-barres unitSize
11678308 300 mL Non numérotés Robotique Oui 24 pièces
12473711 60 mL Spéciaux Robotique Oui 36 pièces
12463741 300 mL 289 à 312 Pastille Oui 24 pièces
11718879 300 mL 49 à 72 Pastille Oui 24 pièces
10678714 60 mL Non numérotés Robotique Non 36 pièces
12433711 60 mL 37 à 72 Pastille Oui 36 pièces
11764179 60 mL 1 à 36 Robotique Oui 36 pièces
11728879 300 mL 73 à 96 Pastille Oui 24 pièces
10590463 300 mL 1 à 24 Robotique Oui 24 pièces
12731638 300 mL 25 à 48 Robotique Oui 24 pièces
12453721 300 mL 49 à 72 Robotique Oui 24 pièces
12473721 300 mL 73 à 96 Robotique Oui 24 pièces
12413731 300 mL 121 à 144 Robotique Oui 24 pièces
12493721 300 mL 97 à 120 Robotique Oui 24 pièces
12433731 300 mL 145 à 168 Robotique Oui 24 pièces
12453731 300 mL 169 à 192 Robotique Oui 24 pièces
12473731 300 mL 193 à 216 Robotique Oui 24 pièces
12493731 300 mL 217 à 240 Robotique Oui -
12413741 300 mL 241 à 264 Robotique Oui 24 pièces
12453741 300 mL 289 à 312 Robotique Oui 24 pièces
12433741 300 mL 265 à 288 Robotique Oui 24 pièces
12473741 300 mL 313 à 336 Robotique Oui 24 pièces
12493741 300 mL 337 à 360 Robotique Oui 24 pièces
12413751 300 mL 361 à 384 Robotique Oui 24 pièces
12433751 300 mL 385 à 408 Robotique Oui 24 pièces
12453751 300 mL 409 à 432 Robotique Oui 24 pièces
11734189 300 mL 1 à 24 Pastille Oui 24 pièces
12403721 300 mL Non numérotés Pastille Oui 24 pièces
11764219 300 mL 25 à 48 Pastille Oui 24 pièces
12403731 300 mL 97 à 120 Pastille Oui 24 pièces
12423731 300 mL 121 à 144 Pastille Oui 24 pièces
12443731 300 mL 145 à 168 Pastille Oui 24 pièces
12463731 300 mL 169 à 192 Pastille Oui 24 pièces
12483731 300 mL 193 à 216 Pastille Oui 24 pièces
12403741 300 mL 217 à 240 Pastille Oui 24 pièces
12423741 300 mL 241 à 264 Pastille Oui 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11678308 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 22749700
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Visa alla kampanjer
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Disponibles avec des bouchons de verre robotiques ou à pastille
flacons
  • Verre borosilicaté, 60 ou 300 ml, numéroté ou non numéroté
  • Avec des zones de marquage permanentes ; les versions numérotées portent également des codes-barres
  • Le rayon de l’épaule, de conception spéciale, évacue tout l’air de l’intérieur du flacon pendant le remplissage
  • Des flacons de 300 mL sont recommandés pour le test de DBO de cinq jours mentionné dans Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 18e édition, 5210B, 1992.
Bouchons
  • Bouchons en verre borosilicaté interchangeables avec fonds coniques pour empêcher également le piégeage de l’air
  • L’ouverture évasée du flacon forme une obturation hydraulique autour des bouchons pour prévenir le piégeage de l’air durant l’incubation
  • Le joint du bouchon est compatible avec les sondes des principaux instruments de mesure de la DBO et de l’oxygène dissous
  • Les bouchons robotiques en verre sont compatibles avec la plupart des systèmes robotiques
À utiliser pour incuber des échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aérobie.
Beställningsinfo
Dimensions : les flacons de 300 ml ont un diamètre de 2,75 x une hauteur de 6,5 in (69 x 165 mm) ; Les flacons de 60 ml ont un diamètre de 1,75 x une hauteur de 4,5 in (43 x 115 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Code-barres Oui
Volume (métrique) 300 mL
À utiliser avec (application) Pour incuber les échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aéro
Pastille de marquage Oui
Matériau Verre borosilicaté
Numéro de séquence Non numérotés
Bouchon Robotique
Volume (impérial) 10,14 oz.
Hauteur (impériale) 6,49 in
Hauteur (métrique) 16,5 cm
Diamètre (impériale) 2,7 in
Diamètre (métrique) 6,9 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.