Learn More
DWK Life Sciences Échantillonneurs Coliwasa en verre borosilicaté Wheaton™
Code produit 12487301 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Échantillonneur Coliwasa non marqué
Échantillonneur Coliwasa prémarqué
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
12487301 Échantillonneur Coliwasa non marqué 12 pièces
12497301 Échantillonneur Coliwasa prémarqué 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12487301 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 885230
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une excellente résistance chimique et peuvent être nettoyés à plusieurs reprises
  • Le joint en PTFE permet un échantillonnage de 0,5 po (1,3 cm) du fond de tambour
  • Le joint positif permet le transfert de l’échantillon vers le flacon sans aucune perte
  • Un échantillon de 200 ml peut être obtenu à partir d’un tambour plein de 55 gal. (208 l)
  • Disponible prélimé pour une élimination après un usage unique ou non limé pour une utilisation répétée
Informations sur la commande
Capacité : 16,8 onces (200 ml) ; Dimensions : 0,88 in x 42 in.L (2,2 x 107 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur Coliwasa non marqué
Matériau Verre borosilicaté
Matériau d’étanchéité PTFE
Capacité (impériale) 6,76 oz.
Capacité (métrique) 200 mL
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0,5 in
Diamètre (impériale) externe 0,86 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 1,3 cm
Diamètre (métrique) externe 2,2 cm
Longueur (impériale) 42 in
Longueur (métrique) 106,6 cm