Learn More
Socorex™ Échantillonneurs Coliwasa en verre borosilicaté Wheaton™
Code produit 12497301 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jetable:
Reusable
Single-use
Type de produit:
Échantillonneur Coliwasa non marqué
Échantillonneur Coliwasa prémarqué
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jetable Type de produit Conditionnement
12497301 Single-use Échantillonneur Coliwasa prémarqué 12 pièces
12487301 Reusable Échantillonneur Coliwasa non marqué 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12497301 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 885231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    642.84€ / 12 pièces
    Économisez 212.16€
    24% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Offrent une excellente résistance chimique et peuvent être nettoyés à plusieurs reprises
  • Le joint en PTFE permet un échantillonnage de 0,5 po (1,3 cm) du fond de tambour
  • Le joint positif permet le transfert de l’échantillon vers le flacon sans aucune perte
  • Un échantillon de 200 ml peut être obtenu à partir d’un fût de 208 l (55 gal.)
  • Disponible prélimé pour une élimination après un usage unique ou non limé pour une utilisation répétée
Informations sur la commande
Capacité : 16,8 onces (200 ml) ; Dimensions : 0,88 in x 42 in.L (2,2 x 107 cm)
Spécification
Type de produit Échantillonneur Coliwasa prémarqué
Matériau Verre borosilicaté
Autoclavable Not Autoclavable
Matériau d’étanchéité PTFE
Capacité (impériale) 6,76 oz.
Capacité (métrique) 200 mL
Jetable Single-use
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0,5 po
Diamètre (impériale) externe 0,86 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 1,3 cm
Diamètre (métrique) externe 2,2 cm
Longueur (impériale) 42 in
Longueur (métrique) 106,6 cm