Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large ambrés avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Code produit 10689895 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Taille du bouchon:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Quantité:
12/boîte
180/carton
216/carton
24/boîte
36/carton
432/carton
60/carton
84/carton
Conditionnement:
12 pièces
180 pièces
216 pièces
24 pièces
36 pièces
432 pièces
84 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Quantité Conditionnement
10689895 125 ml 38-400 mm 24/boîte 24 pièces
12349859 30 mL 28-400 mm 432/carton 432 pièces
11784189 30 mL 28-400 mm 24/boîte 24 pièces
12359859 60 mL 33-400 mm 216/carton 216 pièces
11774189 60 mL 33-400 mm 24/boîte 24 pièces
12369859 125 ml 38-400 mm 180/carton 180 pièces
11714199 250 ml 45-400 mm 24/boîte 24 pièces
12379859 250 ml 45-400 mm 84/carton 84 pièces
12389859 500 mL 53-400 mm 60/carton -
11714219 500 mL 53-400 mm 12/boîte 12 pièces
11759665 1000 ml 53-400 mm 12/boîte 12 pièces
12399859 1000 ml 53-400 mm 36/carton 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10689895 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216941
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Bouteilles Les emballages ambrés à large bouche avec bouchons doublés de polyvinyle sont fabriqués en verre soda-chaux de type III ambré USP , idéal pour stocker des poudres photosensibles. Le design à large bouche permet un retrait facile des contenus et est disponible en plusieurs formats.
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles. Wheaton™ Les flacons ambrés à bouchon large sont disponibles en plusieurs capacités.
  • La USP construction en verre de type III ambré en sode-chaux protège les poudres photosensibles et les échantillons secs
  • L’ouverture à large bouche permet un remplissage et un retrait faciles du contenu
  • Les bouchons doublés de polyvinyle assurent une étanchéité sécurisée
  • Disponible dans plusieurs fonctions pour répondre à une gamme de besoins de stockage
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 2,12 in
Matériau Verre sodocalcique (type 3)
Quantité 24/boîte
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 95 mm
Hauteur (impériale) 3,74 in
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 54 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité USP type III
Type de produit Flacon de conditionnement