Learn More
DWK Life Sciences Flacons agitateurs à bras latéral à double paroi pour eau Wheaton™ Celstir™
Code produit 10224771 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10224771 25 ml 1 pièce
10613492 50 ml 1 pièce
10366801 125 à 190 ml 1 pièce
10306901 500 ml 1 pièce
10346851 250 à 380 ml 1 pièce
10663872 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10224771 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 356943
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
  • Verre borosilicaté, USP type I
  • La turbine en verre revêtu de résine en PTFE ne dépasse pas du bouchon et dispose d’un bouchon bosselé pour une agitation plus efficace
  • Bouchon revêtu de caoutchouc silicone
  • Autoclavables
  • Pour la culture cellulaire en suspension avec un agitateur magnétique
  • 1/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (impériale) externe 2,1 in
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (impériale) 5,27 in
Hauteur (métrique) 13,4 cm
Joint de bras latéral 15-415
Revêtement de surface Traité CellBIND
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) externe 5,4 cm
Taille du bouchon 38 mm