Learn More
DWK Life Sciences Flacons agitateurs à bras latéral à double paroi pour eau Wheaton™ Celstir™
Code produit 10366801 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10366801 125 à 190 ml 1 pièce
10224771 25 ml 1 pièce
10613492 50 ml 1 pièce
10306901 500 ml 1 pièce
10346851 250 à 380 ml 1 pièce
10663872 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10366801 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 356946
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
  • Verre borosilicaté, USP type I
  • La turbine en verre revêtu de résine en PTFE ne dépasse pas du bouchon et dispose d’un bouchon bosselé pour une agitation plus efficace
  • Bouchon revêtu de caoutchouc silicone
  • Autoclavables
  • Pour la culture cellulaire en suspension avec un agitateur magnétique
  • 1/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (impériale) externe 3,1 in
Capacité (métrique) 125 à 190 ml
Hauteur (impériale) 5,7 in
Hauteur (métrique) 14,7 cm
Joint de bras latéral 33-430
Revêtement de surface Traité CellBIND
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) externe 80 mm
Taille du bouchon 51 mm