Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds transparents Wheaton™ avec bouchons revêtus de TFE
Code produit 10737944 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Matériau:
Verre
Verre sodocalcique
Verre sodocalcique (type 3)
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau Conditionnement
10737944 250 ml Verre 12 pièces
10061512 30 ml Verre sodocalcique (type 3) 48 pièces
10661233 60 ml Verre sodocalcique 24 pièces
10631993 125 ml Verre 24 pièces
10153152 500 ml Verre sodocalcique 12 pièces
10443522 1000 ml Verre 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10737944 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.80€
    29.36€ / 12 pièces
    Économisez 3.44€
    10% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
WHEATON™ Les cartouches Boston transparentes avec capuchons doublés de TFE sont conçues pour un stockage fiable des solvants, des produits chimiques et des échantillons. La bouche étroite permet de verser soigneusement les liquides pour éviter les déversements, tandis que les bouchons doublés de TFE assurent un joint sécurisé et résistant aux produits chimiques.
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
  • Les capuchons doublés de TFE offrent un joint chimiquement résistant, adapté aux solvants et aux produits chimiques
  • La construction en verre transparent permet une inspection visuelle facile du contenu
  • Le profil Boston Round propose un format de bouteille durable, standard dans l’industrie, pour le stockage en laboratoire
Order Info
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Specifications
Capacité 8 oz., 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 2,36 in
Matériau Verre
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 138 mm
Hauteur (impériale) 5,43 in
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24-400 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité EPA, FDA
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon rond Boston