Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Bouteilles françaises carrées transparentes avec fermetures doublées de poly-joint™
Code produit 12399799 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
12399799 125 mL 33-400 mm 24 pièces
12369799 15 ml 20-400 mm 48 pièces
12379799 30 mL 24-400 mm 48 pièces
12389799 60 mL 28-400 mm 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12399799 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.20€
    55.03€ / 24 pièces
    Économisez 18.17€
    24% de réduction
Expédition estimée: 24-02-2027
WHEATON™ Les bouteilles carrées françaises transparentes avec fermetures doublées de poly-scellement™ maximisent l’espace de stockage en laboratoire grâce à leur profil carré. Fabriquées en USP verre sod-chaux de type III, elles sont idéales pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Disponibles avec des bouchons attachés ou en emballages en vrac sans bouchons.
  • Construction transparente USP en verre soudé-chaux de type III
  • La forme carrée maximise l’espace de stockage des laboratoires
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
  • Poly-Seal™ Les fermetures doublées assurent un joint sécurisé
  • Disponible avec des bouchons filetés à vis fixés ou en packs en vrac sans capuchons
Spécification
Capacité 4,23 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 mL
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 1,77 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 113 mm
Hauteur (impériale) 4,44 in
Joint de fermeture Poly-scellement
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 45 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4,23 oz
Forme Place de France
Type de produit Flacon carré français