Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Bouteilles françaises carrées transparentes avec fermetures doublées de polyvinyle
Code produit 10011412 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantité:
120/carton
24/carton
240/carton
280/carton
40/carton
48/carton
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
240 pièces
280 pièces
40 pièces
48 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
10011412 30 mL 48/carton 48 pièces
10173342 15 ml 48/carton 48 pièces
12309809 30 mL 280/carton 280 pièces
10730435 60 mL 48/carton 48 pièces
12319809 60 mL 240/carton 240 pièces
10316852 125 mL 24/carton 24 pièces
12329809 125 mL 120/carton 120 pièces
10673683 250 mL 24/carton 24 pièces
10153102 500 mL 24/carton 24 pièces
12349809 500 mL 40/carton 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10011412 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.95€
    78.72€ / 48 pièces
    Économisez 9.23€
    10% de réduction
Expédition estimée: 17-02-2027
WHEATON™ Les bouteilles carrées françaises transparentes avec bouchons doublés de polyvinyle sont fabriquées en USP verre sodiu-chaux de type III et présentent un profil carré qui maximise l’espace de stockage en laboratoire. Idéales pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons avec des bouchons à vis sécurisés.
  • Fabriqué en USP verre sod-chaux de type III pour une large compatibilité chimique
  • Le profil carré maximise l’efficacité du stockage sur les étagères de laboratoire et dans les congélateurs
  • Les bouchons à vis en polypropylène blanc doublés de polyvinyle offrent un joint sécurisé et résistant aux fuites
  • Une large ouverture de bouche permet de remplir et de distribuer facilement les liquides, poudres et matériaux visqueux
  • Disponible en plusieurs capacités, de 15 mL à 500 mL pour répondre à une gamme de besoins de stockage
  • Disponible en emballages standard et en quantités en vrac pour les laboratoires à haut débit
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 mL
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 1,22 in
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 48/carton
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 74 mm
Hauteur (impériale) 2,91 in
Joint de fermeture Polyvinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24-400 mm
Diamètre (métrique) 31 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1 oz
Forme Place de France
Type de produit Flacon carré français