Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de polyvinyle Wheaton™
Code produit 10173342 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantité:
120/carton
24/carton
240/carton
280/carton
40/carton
48/carton
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
240 pièces
280 pièces
40 pièces
48 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité unitSize
10173342 15 ml 48/carton 48 pièces
10011412 30 mL 48/carton 48 pièces
12309809 30 mL 280/carton 280 pièces
10730435 60 mL 48/carton 48 pièces
12319809 60 mL 240/carton 240 pièces
10316852 125 mL 24/carton 24 pièces
12329809 125 mL 120/carton 120 pièces
10673683 250 mL 24/carton 24 pièces
10153102 500 mL 24/carton 24 pièces
12349809 500 mL 40/carton 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10173342 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216871
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage en laboratoire
  • Verre sodocalcique USP de type III
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,5 oz, 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,5 oz.
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 1,2 in
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 48/carton
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 64 mm
Hauteur (impériale) 2,52 in
Joint de fermeture Polyvinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 26 mm
Type de bouchon Bouchon à vis