Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Bouteilles françaises carrées transparentes avec fermetures doublées de PTFE
Code produit 10255112 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10255112 250 ml 24 pièces
10396892 15 ml 48 pièces
10501043 30 ml 48 pièces
10483322 60 ml 48 pièces
10633523 125 ml 24 pièces
10693683 500 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10255112 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.27€
    88.08€ / 24 pièces
    Économisez 13.19€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-04-2027
WHEATON™ Les bouteilles carrées françaises transparentes avec fermetures doublées de PTFE à face de PE sont fabriquées en verre soudeux-chaux de type III transparent USP . La forme carrée maximise l’espace de stockage en laboratoire et les bouteilles sont idéales pour le stockage des solvants, des produits chimiques ou des échantillons. Disponibles en plusieurs tailles.
  • Verre soudé-chaux de type III transparent USP conforme aux ASTM exigences E438, Type II
  • La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage en laboratoire
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
  • Les bouchons doublés de polyéthylène mousse à face de PTFE offrent un joint sécurisé et résistant aux produits chimiques
  • Ouverture large adaptée à une variété d’applications en laboratoire
  • Disponible avec des bouchons filetés à vis fixés ou en packs en vrac sans capuchons
Spécification
Capacité 250 ml, 8 oz
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 2,2 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 139 mm
Hauteur (impériale) 5,47 in
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43-400 mm
Diamètre (métrique) 56 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Place de France
Type de produit Flacon carré français