Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de PE / PTFE Wheaton™
Code produit 10501043 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10501043 30 ml 48 pièces
10396892 15 ml 48 pièces
10483322 60 ml 48 pièces
10633523 125 ml 24 pièces
10255112 250 ml 24 pièces
10693683 500 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10501043 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.53€
    95.76€ / 48 pièces
    Économisez 8.77€
    8% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage en laboratoire
  • Verre sodocalcique USP de type III
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 1,22 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Yes
Graduated No
Bouche Wide
Hauteur (métrique) 74 mm
Hauteur (impériale) 2,91 in
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24-400 mm
Diamètre (métrique) 31 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 1 oz
Forme French Square
Type de produit French Square Bottle