Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de caoutchouc Wheaton™
Code produit 13198710 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
13198710 15 ml 20-400 mm 48 pièces
12319799 30 mL 24-400 mm 48 pièces
12329799 60 mL 28-400 mm 48 pièces
12339799 125 mL 33-400 mm 24 pièces
12349799 250 mL 43-400 mm 24 pièces
12359799 500 mL 48-400 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Catalog No. 13198710 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    92.16€ / 48 pièces
    Économisez 29.84€
    24% de réduction
Expédition estimée: 24-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
WHEATON™ Les carrés français transparents avec bouchons doublés de caoutchouc présentent un profil carré qui maximise l’efficacité du stockage en laboratoire. Fabriqués en verre soudé USP clair de type III, ces bouteilles sont idéales pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons et incluent des bouchons à vis doublés de caoutchouc.
  • Construction transparente USP en verre soudé-chaux de type III
  • Le profil carré maximise l’efficacité de l’espace de stockage en laboratoire
  • Idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
  • Comprend une fermeture à bouchon à vis phénoliques noire doublée de caoutchouc
  • Disponible en plusieurs capacités avec des tailles de bouchons à vis correspondantes
Spezifikation
Capacité 0,5 oz., 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 1,2 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 64 mm
Hauteur (impériale) 2,52 in
Joint de fermeture Caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 26 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 0,5 oz
Forme Place de France
Type de produit Flacon carré français
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.