Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Bouteilles françaises carrées transparentes sans bouchons
Code produit 12860764 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Conditionnement:
120 pièces
280 pièces
84 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
12860764 125 ml 33-400 mm 120 pièces
12359809 30 mL 24-400 mm 280 pièces
12369809 60 mL 28-400 mm -
12389809 250 mL 43-400 mm 84 pièces
12399809 500 mL 48-400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12860764 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    149.17€ / 120 pièces
    Économisez 19.83€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-02-2027
WHEATON™ Les bouteilles carrées françaises transparentes sans bouchons sont fabriquées en verre transparent USP de type III soda-chaux avec une large bouche pour faciliter le remplissage. Leur forme carrée maximise l’espace de stockage en laboratoire et sont idéales pour le stockage des solvants, des produits chimiques ou des échantillons.
  • Fabriqué en verre clair USP de type III soda-chaux
  • Large col facilitant le remplissage et la distribution
  • Structure en acrylique transparent pour faciliter la visualisation des contenus
  • La forme carrée maximise l’espace de stockage des laboratoires
  • Idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
  • Disponible en plusieurs tailles avec des ouvertures de bouchon à vis correspondantes
Spécification
Capacité 4,23 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 1,77 in
Matériau Verre sodocalcique
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 111 mm
Hauteur (impériale) 4,4 in
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 45 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4,23 oz
Forme Place de France
Type de produit Flacon carré français