Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre transparent Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Code produit 10193242 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4,0 mL
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Taille du bouchon:
13-425
13 / 425
15-425
15 / 425
18 / 400
20 / 400
24-400
24 / 400
8 / 425
Matériau (doublure):
Caoutchouc 14B
Caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Taille du bouchon Matériau (doublure) unitSize
10193242 4 ml 13 / 425 PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
10242431 2 ml 8 / 425 Caoutchouc 14B 288 pièces
10739151 4 ml 13 / 425 Caoutchouc 14B 144 pièces
10160861 8 ml 15 / 425 Caoutchouc 14B 144 pièces
11734159 12 ml 15 / 425 Caoutchouc 14B 144 pièces
10446151 20 ml 24 / 400 Caoutchouc 14B 72 pièces
10153372 8 ml 15-425 Caoutchouc 14B -
10504291 16 ml 18 / 400 Caoutchouc 14B 144 pièces
11758769 25 ml 24 / 400 Caoutchouc 14B 72 pièces
10628135 40 ml 24-400 Caoutchouc 14B 72 pièces
11744159 24 ml 20 / 400 Caoutchouc 14B 144 pièces
10376942 2 ml 8 / 425 PTFE / caoutchouc 14B 288 pièces
10041332 8 ml 15 / 425 PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
11728779 12 ml 15 / 425 PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
11738779 16 ml 18 / 400 PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
11748779 24 ml 20 / 400 PTFE / caoutchouc 14B 144 pièces
10215212 20 ml 24 / 400 PTFE / caoutchouc 14B 72 pièces
10622373 25 ml 24 / 400 PTFE / caoutchouc 14B 72 pièces
10463902 40 ml 24 / 400 PTFE / caoutchouc 14B 72 pièces
10465961 4,0 mL 13-425 Caoutchouc 14B 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 10193242 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W224582
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchons fixés pour une propreté assurée. Les flacons à échantillon en verre transparent Wheaton™ fournis en Lab File avec bouchons fixés sont conditionnés dans des plateaux compartimentés pour faciliter le stockage des flacons vides ou l’inventaire
  • Offre une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
  • Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
  • Les flacons et bouchons sont autoclavables
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
  • Bouchons et revêtements de bouchon
    • Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
    • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
    • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
  •  
Informations sur la commande
Les bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP de type 1 et ASTM™ E 438 de type 1, classe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE / caoutchouc 14B
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
Volume (métrique) 4 ml
À utiliser avec (application) Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 1,1 dr.
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 13 / 425
À utiliser avec (équipement) MT File™ et présentoir à flacons
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM type I, classe A, USP type I
Hauteur (métrique) 48 mm