Learn More
DWK Life Sciences Cuves droites transparentes avec bouchons à doublure en polyvinyle Wheaton™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
- La construction transparente en verre soudé-chaux de type III permet une inspection visuelle du contenu
- La grande ouverture permet un accès facile lorsqu’on utilise des cuillères ou des spatules
- Les bouchons doublés de polyvinyle offrent un joint sécurisé et protecteur
- Adapté au stockage de matériaux secs et d’échantillons
- Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
- Disponible en packs pratiques et en configurations valk-bulk
Informations sur la commande
Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique transparent USP de type III
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (impériale) | 2,87 in |
| Matériau | verre |
| Conditionnement | Boîte pratique |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |