Learn More
DWK Life Sciences Cuves droites transparentes avec bouchons à doublure en polyvinyle Wheaton™
Product Code. 10386942 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
Boîte pratique
Pack en vrac Valu-bulk
Unit Size:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Conditionnement Unit Size
10386942 125 ml Boîte pratique 24 pièces
10425595 60 mL Pack en vrac Valu-bulk 144 pièces
10717944 60 mL Boîte pratique 24 pièces
10051332 250 ml Boîte pratique 12 pièces
10768324 500 ml Boîte pratique 12 pièces
10133342 1000 ml Boîte pratique 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10386942 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W216904
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
Expédition estimée: 15-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
WHEATON™ Les bocaux transparents à parois droites avec des bouchons doublés de polyvinyle sont idéaux pour le prélèvement de sol et les applications environnementales. Les bocaux en verre soda-chaux de type III à large ouverture offrent un accès facile aux matériaux secs et aux échantillons, avec des bouchons doublés de polyvinyle pour une étanchéité sécurisée.
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
  • La construction transparente en verre soudé-chaux de type III permet une inspection visuelle du contenu
  • La grande ouverture permet un accès facile lorsqu’on utilise des cuillères ou des spatules
  • Les bouchons doublés de polyvinyle offrent un joint sécurisé et protecteur
  • Adapté au stockage de matériaux secs et d’échantillons
  • Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
  • Disponible en packs pratiques et en configurations valk-bulk
Order Info
Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique transparent USP de type III
Specifications
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 2,36 in
Matériau Verre
Conditionnement Boîte pratique
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 68 mm
Hauteur (impériale) 2,6 in
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58 à 400 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Forme Droit
Jetable Réutilisable
Type de produit Pot à paroi droite