Learn More
DWK Life Sciences Cuves droites transparentes avec bouchons à doublure en polyvinyle Wheaton™
Code produit 10768324 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
Boîte pratique
Pack en vrac Valu-bulk
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Conditionnement
10768324 500 ml Boîte pratique 12 pièces
10425595 60 mL Pack en vrac Valu-bulk 144 pièces
10717944 60 mL Boîte pratique 24 pièces
10386942 125 ml Boîte pratique 24 pièces
10051332 250 ml Boîte pratique 12 pièces
10133342 1000 ml Boîte pratique 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10768324 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216906
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Excellents pour le stockage de matériaux secs et les échantillons, visibles à travers le verre sodocalcique transparent de type III
  • Les cols larges permettent un accès facile au contenu lors de l’utilisation de cuillères ou spatules
Chaque boîte de flacon pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique transparent USP de type III
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 3,58 in
Matériau Verre
Conditionnement Boîte pratique
Stérilité Non-sterile
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Yes
Graduated No
Bouche Wide
Hauteur (métrique) 95 mm
Hauteur (impériale) 3,7 in
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 89-400 mm
Diamètre (métrique) 91 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 16 oz
Forme Straight-sided
Jetable Reusable
Type de produit Straight-sided Jar