Learn More
DWK Life Sciences Cuves droites transparentes avec bouchons à doublure en TFE Wheaton™
Code produit 10275302 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10275302 1000 ml 89-400 mm 12 pièces
10632373 60 ml 53-400 mm 24 pièces
10317092 125 ml 58-400 mm 24 pièces
11591115 250 ml 70-400 mm 12 pièces
11501125 500 ml 89-400 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10275302 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216912
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Excellents pour le stockage de matériaux secs et les échantillons, visibles à travers le verre sodocalcique transparent de type III
  • Les parois permettent l’élimination totale du contenu
  • La conception à large col est parfaite pour les grands échantillons solides
  • Chaque boîte de flacon pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique transparent USP de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 3,74 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 170 mm
Hauteur (impériale) 6,69 in
Joint de fermeture PTFE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 89-400 mm
Diamètre (métrique) 95 mm
Type de bouchon Bouchon à vis