Learn More
DWK Life Sciences Flacons transparents Wheaton™ pour l’analyse environnementale, avec bouchons fixés
Code produit 12349929 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
25 ml
Hauteur (métrique):
60 mm
73 mm
Conditionnement:
72 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
12349929 20 ml 60 mm 72 pièces
12359929 25 ml 73 mm 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12349929 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W224609
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon transparent avec bouchon en silicone revêtu de PTFE, en polypropylène blanc avec opercule
  • Les septa de 5 mils de PTFE revêtus de 120 mils de silicone sont liés au bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE / silicone
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 20 ml
À utiliser avec (application) Analyses environnementales
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 5 dr
Gamme de produits Wheaton
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule)
Hauteur (métrique) 60 mm
Type de produit Flacon