Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits d'ambre
Code produit 17912641 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Type de bouchon:
Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G
Bouchon de sérum ultra pur
OmniFlex 3G Serum Stopper
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 kit
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Type de bouchon Volume (métrique) unitSize
17912641 Bleu Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G 2 ml 1 kit
17952641 Rouge Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G 2 ml 1 kit
17932581 Bleu OmniFlex 3G Serum Stopper 2 ml 1 kit
17962641 Rouge OmniFlex 3G Serum Stopper 2 ml 1 kit
17922641 Bleu Bouchon de sérum ultra pur 2 ml 1 kit
17932641 Rouge Bouchon de sérum ultra pur 2 ml 1 kit
17932591 Bleu Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G 5 ml 1 kit
17912651 Rouge Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G 5 ml 1 kit
17982641 Bleu OmniFlex 3G Serum Stopper 5 ml 1 kit
17992641 Rouge OmniFlex 3G Serum Stopper 5 ml 1 kit
17992581 Bleu Bouchon de sérum ultra pur 5 ml 1 kit
17972641 Rouge Bouchon de sérum ultra pur 5 ml 1 kit
17902651 Bleu Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G 10 ml 1 kit
17942651 Rouge Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G 10 ml 1 kit
17962591 Bleu OmniFlex 3G Serum Stopper 10 ml 1 kit
17932651 Rouge OmniFlex 3G Serum Stopper 10 ml 1 kit
17922651 Bleu Bouchon de sérum ultra pur 10 ml 1 kit
17962571 Rouge Bouchon de sérum ultra pur 10 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17912641 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W991002CPA
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
  • Produits fournis prêts à l'emploi
  • Réduit les délais de livraison
  • Concentrez vos efforts sur les compétences clés
  • Élimine les investissements en capital dans l'équipement nécessaire au nettoyage et à la préparation de la verrerie ou des récipients en plastique
  • Libère un espace précieux dans les salles blanches.
  • Limite le nombre de fournisseurs requis pour fournir un produit d'emballage complet
  • Ambre pour les contenus photosensibles
  • Processus validés
  • Permet de gagner un temps précieux et de réaliser des économies tout en maintenant un produit de haute qualité et en rationalisant le processus.
  • Une source unique pour des solutions d'emballage complètes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Ambré
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 2 ml
À utiliser avec (application) Préparations parentérales photosensibles et applications prêtes à l'emploi
Graduée Non
Comprend Flacon, bouchon et joint
Nbre par carton 278
Modèle À sertir
Gamme de produits Wheaton CompletePAK
Type de bouchon Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G
Taille du bouchon 13 mm
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm