Learn More
DWK Life Sciences Kits transparents WHEATON™ CompletePAK™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
- Variation des composants stériles en kit et autonomes – une solution pour toute application
- Les solutions en kits offrent des quantités égales de composants prêts à l’emploi, pour une réduction des déchets
- Fabrication complète& Certificat de traçabilité de l’analyse
- USP 788/EP 2.9.19 Particules en injections, USP 85/CE 2.6.1, Le test des endotoxices bactériennes et USP 71/ CE 2.6.14 Le test de stérilisation, USP 660/CE 3.2.1 Conteneurs en verre à usage pharmaceutique, et USP 381/EP 3.2.9 Bouchons élastomiques utilisés pour les préparations parentérales
- CompletePAK™ Configuration en vrac du ModPAK
- Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
- Intégrité de la fermeture du conteneur (CCI ) certification disponible sur demande
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| Comprend | Flacon, bouchon et joint |
| Nbre par carton | 120/Carton |
| Gamme de produits | Wheaton CompletePAK |
| Type de bouchon | Bouchon de sérum ultra pur |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| Certifications/Conformité | USP 788, 85 et 71, Intégrité de la fermeture du conteneur (CCI ) certifié |