Learn More
DWK Life Sciences Kits transparents WHEATON™ CompletePAK™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
- Gamme de composants stériles, conditionnés en kits ou utilisés seuls. – une solution pour toute application
- Les solutions en kits offrent des quantités égales de composants prêts à l’emploi, pour une réduction des déchets
- Fabrication complète& traçabilité du certificat d'analyse
- USP 788/EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP 85/EP 2.6.1, Test des endotoxines bactériennes et USP 71/ EP 2.6.14 Le test de stérilité, USP 660/EP 3.2.1 Récipients en verre à usage pharmaceutique, et USP 381/EP 3.2.9 Fermetures élastomères utilisées dans les préparations parentérales
- CompletePAK™ Configurations ModPAK en vrac
- Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
- Intégrité de la fermeture du conteneur (CCI ) certification disponible sur demande
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Type I Borosilicate Glass |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Comprend | Flacon, bouchon et joint |
| Nbre par carton | 278 |
| Gamme de produits | Wheaton CompletePAK |
| Type de bouchon | OmniFlex 3G |
| Quantité | 278/Cs. |
| Afficher plus |