Learn More
DWK Life Sciences Kits transparents WHEATON™ CompletePAK™
Code produit 17992631 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Gamme de produits:
Wheaton CompletePAK
Quantité:
104/Cs.
120/Cs.
278/Cs.
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 kit
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Gamme de produits Quantité Couleur de bouchon Conditionnement
17992631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Bleu 1 kit
17942681 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Bleu 1 kit
17902591 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rouge 1 kit
17902631 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Bleu 1 kit
17912631 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rouge 1 kit
17982621 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Bleu 1 kit
17972581 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rouge 1 kit
17932631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Bleu 1 kit
17972631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rouge 1 kit
17942631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Bleu 1 kit
17942591 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rouge 1 kit
17618586 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Bleu 1 kit
17922631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Bleu 1 kit
17952631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rouge 1 kit
17962631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Bleu 1 kit
17982571 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rouge 1 kit
17902641 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rouge 1 kit
17972591 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Bleu 1 kit
17982631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rouge 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 17992631 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W991013CP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00€
    1633.92€ / 1 kits
    Économisez 231.08€
    12% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
  • Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
  • Gamme de composants stériles, conditionnés en kits ou utilisés seuls. – une solution pour toute application
  • Les solutions en kits offrent des quantités égales de composants prêts à l’emploi, pour une réduction des déchets
  • Fabrication complète& traçabilité du certificat d'analyse
  • USP 788/EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP 85/EP 2.6.1, Test des endotoxines bactériennes et USP 71/ EP 2.6.14 Le test de stérilité, USP 660/EP 3.2.1 Récipients en verre à usage pharmaceutique, et USP 381/EP 3.2.9 Fermetures élastomères utilisées dans les préparations parentérales
  • CompletePAK™ Configurations ModPAK en vrac
  • Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
  • Intégrité de la fermeture du conteneur (CCI ) certification disponible sur demande
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Concluant
Matériau Type I Borosilicate Glass
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 10 ml
Comprend Flacon, bouchon et joint
Nbre par carton 104
Gamme de produits Wheaton CompletePAK
Type de bouchon OmniFlex 3G Serum Stopper
Quantité 104/Cs.
Taille du bouchon 20 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP 788, 85 et 71, Intégrité de la fermeture du contenant (CCI ) certifié
Type de produit COMPLETEPAK Clear