Learn More
DWK Life Sciences Kits transparents WHEATON™ CompletePAK™
Code produit 16297460 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Type de bouchon:
Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G
Bouchon Igloo Lyo stérile OmniFlex 3G
Bouchon pour sérum stérile OmniFlex 3G
Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure
Omni Flex 3G
OmniFlex 3G stérile
Ultra pur stérile
Couleur (joint):
Bleu
Rouge
Conditionnement:
158 pièces
200 pièces
210 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de bouchon Couleur (joint) Conditionnement
16297460 2 ml Ultra pur stérile Bleu 210 pièces
16227300 2 ml Omni Flex 3G Bleu 210 pièces
16237300 2 ml OmniFlex 3G stérile Bleu 210 pièces
16247300 2 ml Ultra pur stérile Rouge 210 pièces
16257300 2 ml Omni Flex 3G Rouge 210 pièces
16267300 2 ml OmniFlex 3G stérile Rouge 210 pièces
16277300 5 ml Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure Bleu 200 pièces
16287300 5 ml Bouchon pour sérum stérile OmniFlex 3G Bleu 200 pièces
16297300 5 ml Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G Bleu 200 pièces
16207310 5 ml Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure Rouge 200 pièces
16217310 5 ml Bouchon pour sérum stérile OmniFlex 3G Rouge 200 pièces
16227310 5 ml Bouchon Igloo Lyo stérile OmniFlex 3G Rouge 200 pièces
16237310 10 ml Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure Bleu 158 pièces
16247310 10 ml Bouchon pour sérum stérile OmniFlex 3G Bleu 158 pièces
16257310 10 ml Bouchon Igloo Lyo stérile OmniFlex 3G Bleu 158 pièces
16267310 10 ml Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure Rouge 158 pièces
16277310 10 ml Bouchon pour sérum stérile OmniFlex 3G Rouge 158 pièces
16287310 10 ml Bouchon Igloo Lyo stérile OmniFlex 3G Rouge 158 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 16297460 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W990000CP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
La gamme de produits Wheaton CompletePAK est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints prêts à l’emploi, personnalisables pour toute application
  • Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
  • Grand choix de composants stériles en kits et autonomes – une solution pour n’importe quelle application
  • Les solutions en kits offrent des quantités égales de composants prêts à l’emploi, pour une réduction des déchets
  • Traçabilité complète & à l’aide d’un certificat d’analyse
  • USP 788/EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP 85/EP 2.6.1, Test de détection des endotoxines bactériennes et USP 71/ EP 2.6.14 Essai de stérilité, USP 660/EP 3.2 Contenants en verre à usage pharmaceutique et USP 381/EP 3.2.9 Bouchons en élastomère destinés aux préparations parentérales
  • Configurations en vrac CompletePAK™ Modpak
  • Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
  • Certificat d’intégrité de bouchon de contenant (CCI) disponible sur demande
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Couleur (joint) Bleu
Couleur Transparent
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 2 ml
Comprend Flacon, bouchon et joint
Nbre par carton 210
Gamme de produits Wheaton™ CompletePAK
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Caoutchouc (Bouchon)
Type de bouchon Ultra pur stérile
Quantité 210 boîtes
Taille du bouchon 13 mm
Certifications/Conformité USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Type de produit Kit stérile