Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Kit AMBRE COMPLETEPAK MODPAK
Code produit 17992661 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Type de bouchon:
Bouchon Omni Flex Igloo Lyo
Bouchon de sérum Omni Flex
Bouchon de sérum ultra pur
Quantité:
104/paquet
278/paquet
Conditionnement:
1 kit
Diamètre (métrique) externe:
22 mm
24 mm
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Type de bouchon Quantité unitSize Diamètre (métrique) externe
17992661 Bleu Bouchon de sérum ultra pur 278/paquet 1 kit -
17972661 Bleu Bouchon de sérum Omni Flex 278/paquet 1 kit -
17952581 Bleu Bouchon Omni Flex Igloo Lyo 278/paquet 1 kit -
17902671 Rouge Bouchon de sérum ultra pur 278/paquet 1 kit -
17982581 Rouge Bouchon de sérum Omni Flex 278/paquet 1 kit -
17912671 Rouge Bouchon Omni Flex Igloo Lyo 278/paquet 1 kit -
17942671 Bleu Bouchon de sérum ultra pur - 1 kit 22 mm
17932671 Bleu Bouchon de sérum Omni Flex - 1 kit 22 mm
17922671 Bleu Bouchon Omni Flex Igloo Lyo - 1 kit 22 mm
17952591 Rouge Bouchon de sérum ultra pur - 1 kit 22 mm
17972671 Rouge Bouchon de sérum Omni Flex - 1 kit 22 mm
17952601 Rouge Bouchon Omni Flex Igloo Lyo - 1 kit 22 mm
17962671 Bleu Bouchon de sérum ultra pur 104/paquet 1 kit 24 mm
17952671 Bleu Bouchon de sérum Omni Flex 104/paquet 1 kit 24 mm
17982671 Bleu Bouchon Omni Flex Igloo Lyo 104/paquet 1 kit 24 mm
17992671 Rouge Bouchon de sérum ultra pur 104/paquet 1 kit 24 mm
17992571 Rouge Bouchon de sérum Omni Flex 104/paquet 1 kit 24 mm
17912681 Rouge Bouchon Omni Flex Igloo Lyo 104/paquet 1 kit 24 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17992661 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W991000ACPMP
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés, prêts à l'emploi et disponibles sur étagère, et personnalisables pour toute application, réduisant ainsi votre chaîne d'approvisionnement grâce à notre solution unique.
  • Six kits correspondant à l'inventaire, emballés de manière pratique dans un seul carton d'expédition.
  • Composants d'emballage primaire stérilisés, disponibles dans le commerce et prêts à l'emploi (RtU)
  • Concentrez vos efforts sur vos compétences clés et réduisez les délais.
  • Rationalise le processus et libère un espace précieux en salle blanche. USP /EP 2.9.19
  • Matières particulaires dans les injections, USP /EP 2.6.1,
  • Le test des endotoxines bactériennes et USP / EP 2.6.14
  • Le test de stérilité, USP /EP 3.2.1
  • Récipients en verre à usage pharmaceutique
  • USP /EP 3.2.9 Fermetures élastomères utilisées dans les préparations parentérales
  • Fabrication complète& traçabilité du certificat d'analyse
  • Prêt à l'emploi, juste à temps
  • Durée de conservation minimale de 180 jours à compter de la date d'expédition
  • Intégrité de la fermeture du conteneur (CCI ) validation
  • Disponible en flacon ambré pour les contenus photosensibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Ambré
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Stérile
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Préparations magistrales, remplissage aseptique de médicaments injectables, découverte de médicaments, recherche pharmaceutique, lyophilisation/lassification de médicaments, conditionnement de médicaments à petites et grandes molécules
Graduée Non
Comprend Flacon, bouchon et joint
Gamme de produits CompletePAK ModPAK
Matériau du bouchon Bromobutyle
Type de bouchon Bouchon de sérum ultra pur
Quantité 278/paquet
Taille du bouchon 13 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP <788 > /EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP < 85 > /EP 2.6.1, Le test des endotoxines bactériennes et USP < 71 > / EP 2.6.14 Le test de stérilité, USP < 660 > /EP 3.2.1 Récipients en verre à usage pharmaceutique, et USP < 381 > /EP 3.2.9 Fermetures élastomères utilisées dans les préparations parentérales
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Flacon de sérum