Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Kit AMBRE COMPLETEPAK MODPAK
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Six kits correspondant à l'inventaire, emballés de manière pratique dans un seul carton d'expédition.
- Composants d'emballage primaire stérilisés, disponibles dans le commerce et prêts à l'emploi (RtU)
- Concentrez vos efforts sur vos compétences clés et réduisez les délais.
- Rationalise le processus et libère un espace précieux en salle blanche. USP /EP 2.9.19
- Matières particulaires dans les injections, USP /EP 2.6.1,
- Le test des endotoxines bactériennes et USP / EP 2.6.14
- Le test de stérilité, USP /EP 3.2.1
- Récipients en verre à usage pharmaceutique
- USP /EP 3.2.9 Fermetures élastomères utilisées dans les préparations parentérales
- Fabrication complète& traçabilité du certificat d'analyse
- Prêt à l'emploi, juste à temps
- Durée de conservation minimale de 180 jours à compter de la date d'expédition
- Intégrité de la fermeture du conteneur (CCI ) validation
- Disponible en flacon ambré pour les contenus photosensibles
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 24 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Stérilité | Stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Volume (métrique) | 10 mL |
| À utiliser avec (application) | Préparations magistrales, remplissage aseptique de médicaments injectables, découverte de médicaments, recherche pharmaceutique, lyophilisation/lassification de médicaments, conditionnement de médicaments à petites et grandes molécules |
| Graduée | Non |
| Comprend | Flacon, bouchon et joint |
| Afficher plus |