Learn More
DWK Life Sciences Joints pour composants stériles WHEATON™ CompletePAK™
Code produit 17922681 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
125 pièces
285 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Couleur de bouchon unitSize
17922681 13 mm Bleu 285 pièces
17932681 13 mm Rouge 285 pièces
17972621 20 mm Bleu 125 pièces
17942581 20 mm Rouge 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17922681 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W988010S
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
  • Stérile
  • Joint amovible
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Matériau Aluminium
Stérilité Stérile
Nbre par carton 285
Gamme de produits Wheaton CompletePAK
Type de bouchon Joint amovible stérile
Taille du bouchon 13 mm
À utiliser avec (équipement) Flacon de sérum de 2 ml
Certifications/Conformité USP 788, 85 et 71, Intégrité de la fermeture du contenant (CCI ) certifié