Learn More
DWK Life Sciences Joints pour composants stériles WHEATON™ CompletePAK™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Stérile
- Joint amovible
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Matériau | Aluminium |
| Stérilité | Stérile |
| Nbre par carton | 125 |
| Gamme de produits | Wheaton CompletePAK |
| Type de bouchon | Joint amovible stérile |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de sérum de 5 ou 10 ml |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | USP 788, 85 et 71, Intégrité de la fermeture du contenant (CCI ) certifié |
| Afficher plus |