Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour composants stériles WHEATON™ CompletePAK™
Code produit 17932611 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
Modèle:
Bouchon droit OmniFlex 3G
Bouchon droit Ultra Pure
OmniFlex 3G Igloo
Conditionnement:
125 pièces
285 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Modèle Conditionnement
17932611 13 mm Bouchon droit OmniFlex 3G 285 pièces
17952611 13 mm OmniFlex 3G Igloo 285 pièces
17902581 13 mm Bouchon droit Ultra Pure 285 pièces
17952621 20 mm OmniFlex 3G Igloo 125 pièces
17962621 20 mm Bouchon droit OmniFlex 3G 125 pièces
17962611 20 mm Bouchon droit Ultra Pure 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17932611 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W988003S
Expédition estimée: 02-11-2026
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
  • Stérile
  • Bouchon
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Stérilité Stérile
Nbre par carton 285
Modèle Bouchon droit OmniFlex 3G
Gamme de produits Wheaton CompletePAK
Taille du bouchon 13 mm
Certifications/Conformité USP 788, 85 et 71, Intégrité de la fermeture du contenant (CCI ) certifié