Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour composants stériles WHEATON™ CompletePAK™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Stérile
- Bouchon
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Spécification
| Matériau | Bromobutyl |
| Stérilité | Stérile |
| Nbre par carton | 125 |
| Modèle | Bouchon droit Ultra Pure |
| Gamme de produits | Wheaton CompletePAK |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | USP 788, 85 et 71, Intégrité de la fermeture du contenant (CCI ) certifié |
| Type de produit | Sterile Stopper |