Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour composants stériles WHEATON™ CompletePAK™
Product Code. 17962621 Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
Modèle:
Bouchon droit OmniFlex 3G
Bouchon droit Ultra Pure
OmniFlex 3G Igloo
missing translation for 'unitSize':
125 pièces
285 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Taille du bouchon Modèle missing translation for 'unitSize'
17962621 20 mm Bouchon droit OmniFlex 3G 125 pièces
17952611 13 mm OmniFlex 3G Igloo 285 pièces
17932611 13 mm Bouchon droit OmniFlex 3G 285 pièces
17902581 13 mm Bouchon droit Ultra Pure 285 pièces
17952621 20 mm OmniFlex 3G Igloo 125 pièces
17962611 20 mm Bouchon droit Ultra Pure 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17962621 missing translation for 'mfr' DWK Life Sciences missing translation for 'supplierNo' W988006S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    527.75€ / 125 pièces
    Économisez 107.25€
    16% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
  • Stérile
  • Bouchon
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Specifications
Matériau Bromobutyl
Stérilité Stérile
Nbre par carton 125
Modèle Bouchon droit OmniFlex 3G
Gamme de produits Wheaton CompletePAK
Taille du bouchon 20 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP 788, 85 et 71, Intégrité de la fermeture du contenant (CCI ) certifié
Type de produit Sterile Stopper