Learn More
DWK Life Sciences Flacons pour composants stériles WHEATON™ CompletePAK™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
- Gamme de composants stériles, conditionnés en kits ou utilisés seuls. – une solution pour toute application
- Fabrication complète& traçabilité du certificat d'analyse
- Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
- Versions couleur ambre pour le conditionnement de contenus sensibles à la lumière
Certifications
USP <788 > /EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP < 85 > /EP 2.6.1, Test des endotoxines bactériennes et lot certifié SAL< 10-6, USP < 660 > /EP 3.2.1 Récipients en verre à usage pharmaceutique, et USP < 381 > /EP 3.2.9 Fermetures élastomères utilisées dans les préparations parentérales
Spécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Nbre par carton | 104/Cs. |
| Gamme de produits | Wheaton CompletePAK |
| Certifications/Conformité | USP 788, 85 et 71, Intégrité de la fermeture du contenant (CCI ) certifié |