Learn More
DWK Life Sciences Flacons pour composants stériles WHEATON™ CompletePAK™
Code produit 17942611 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Concluant
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
104 pièces
120 pièces
278 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Volume (métrique) Conditionnement
17942611 Ambré 5 ml 120 pièces
17922611 Ambré 2 ml 278 pièces
17912581 Ambré 10 ml 104 pièces
17922581 Concluant 2 ml 278 pièces
17902681 Concluant 5 ml 120 pièces
17912611 Concluant 10 ml 104 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17942611 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W987001AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00€
    552.00€ / 120 pièces
    Économisez 93.00€
    14% de réduction
Expédition estimée: 14-06-2027
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
  • Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
  • Gamme de composants stériles, conditionnés en kits ou utilisés seuls. – une solution pour toute application
  • Fabrication complète& traçabilité du certificat d'analyse
  • Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
  • Versions couleur ambre pour le conditionnement de contenus sensibles à la lumière
Certifications
USP <788 > /EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP < 85 > /EP 2.6.1, Test des endotoxines bactériennes et lot certifié SAL< 10-6, USP < 660 > /EP 3.2.1 Récipients en verre à usage pharmaceutique, et USP < 381 > /EP 3.2.9 Fermetures élastomères utilisées dans les préparations parentérales
Spécification
Couleur Ambré
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) Préparations parentérales photosensibles et applications prêtes à l'emploi
Graduée Non
Nbre par carton 120
Modèle À sertir
Gamme de produits Wheaton CompletePAK
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 40 mm
Type de produit Sterile Vial