Learn More
DWK Life Sciences Flacons pour composants stériles WHEATON™ CompletePAK™
Code produit 16297280 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
158 pièces
200 pièces
210 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Volume (métrique) Conditionnement
16297280 Transparent 2 ml 210 pièces
16207290 Transparent 5 ml 200 pièces
16217290 Transparent 10 ml 158 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16297280 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W986000S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
  • Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
  • Grand choix de composants stériles en kits et autonomes – une solution pour n’importe quelle application
  • Traçabilité complète & à l’aide d’un certificat d’analyse
  • USP 788/EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP 85/EP 2.6.1, Test de détection des endotoxines bactériennes et USP 71/ EP 2.6.14 Essai de stérilité, USP 660/EP 3.2 Contenants en verre à usage pharmaceutique et USP 381/EP 3.2.9 Bouchons en élastomère destinés aux préparations parentérales
  • Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
  • Versions couleur ambre pour le conditionnement de contenus sensibles à la lumière
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Verre borosilicaté (type 1)
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 2 ml
Nbre par carton 210
Gamme de produits Wheaton™ CompletePAK
Certifications/Conformité USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)