Learn More
DWK Life Sciences Kit de flacon stérile WHEATON™ CompletePAK Sterile ModPAK
Code produit 17962581 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Type de bouchon:
Bouchon Lyo
Bouchon OmniFlex
Bouchon non revêtu
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 kit
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de bouchon Couleur de bouchon unitSize
17962581 2 ml Bouchon Lyo Bleu 1 kit
17982651 2 ml Bouchon Lyo Rouge 1 kit
17952651 2 ml Bouchon OmniFlex Bleu 1 kit
17912661 2 ml Bouchon OmniFlex Rouge 1 kit
17962651 2 ml Bouchon non revêtu Bleu 1 kit
17972651 2 ml Bouchon non revêtu Rouge 1 kit
17922591 5 ml Bouchon Lyo Bleu 1 kit
17932661 5 ml Bouchon Lyo Rouge 1 kit
17942661 5 ml Bouchon OmniFlex Bleu 1 kit
17992651 5 ml Bouchon OmniFlex Rouge 1 kit
17912591 5 ml Bouchon non revêtu Bleu 1 kit
17902661 5 ml Bouchon non revêtu Rouge 1 kit
17962661 10 ml Bouchon Lyo Bleu 1 kit
17982661 10 ml Bouchon Lyo Rouge 1 kit
17952571 10 ml Bouchon OmniFlex Bleu 1 kit
17952661 10 ml Bouchon OmniFlex Rouge 1 kit
17922661 - Bouchon non revêtu Bleu 1 kit
17972571 10 ml Bouchon non revêtu Rouge 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17962581 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W991002CPMP
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
WHEATON™ CompletePAK est une gamme de composants d’emballage primaires qui sont stockés prêts à l’emploi et sont personnalisables pour la plupart des applications pharmaceutiques
WHEATON™ La gamme de produits COMPLETEPAK est composée de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints prêts à l'emploi et disponibles sur étagère, qui peuvent être personnalisés pour toute application.
Chaque kit est livré avec des références spécifiques à la Pharmacopée des États-Unis (USP ) certificats attestant que le produit satisfait ou dépasse les normes critiques USP normes appliquées par la Food and Drug Administration (FDA).
Principaux avantages :
  • Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
  • Variété de composants stériles équipés et autonomes
  • Les solutions en kits offrent des quantités égales de composants prêts à l’emploi, pour une réduction des déchets
  • Traçabilité complète à l’aide d’un certificat d’analyse et de fabrication
  • CompletePAK Emballage ambré pour les contenus sensibles à la lumière
  • CompletePAK Configurations ModPAK Bulk
  • Durée de conservation de 18 mois à compter de la date de traitement
  • Intégrité de la fermeture du conteneur (CCI Certification disponible sur demande.
    Matériaux
  • Les flacons sont conçus pour des applications parentérales et fabriqués à partir de verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Tous les bouchons sont fabriqués à partir d'une formulation ultra pure de bromobutyle sans latex, présentant une pureté chimique extrêmement élevée
    et une faible perméabilité aux gaz.
  • Les bouchons Omniflex offrent de faibles niveaux de liaison résiduelle pour maximiser l’extraction d’ingrédients pharmaceutiques actifs
  • L'élasticité du bouchon Omniflex offre une barrière plus efficace pour optimiser l'intégrité de la fermeture du récipient et la protection de son
    contenu.
  • Les bouchons lyophilisés Igloo conviennent aux produits biologiques et au contenu sensible au silicone
Certifications
USP <788 > /EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP < 85 > /EP 2.6.1, Test des endotoxines bactériennes et lot certifié SAL< 10-6, USP < 660 > /EP 3.2.1 Récipients en verre à usage pharmaceutique, et USP < 381 > /EP 3.2.9 Fermetures élastomères utilisées dans les préparations parentérales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Jetable Usage unique
Volume (métrique) 2 ml
À utiliser avec (application) Préparations parentérales et applications prêtes à l’emploi
Graduée Non
Comprend Flacon, bouchon et joint
Matériau (joint) Aluminium
Nbre par carton 1668/Cs.
Modèle À sertir
Gamme de produits Wheaton CompletePAK
Type de bouchon Bouchon Lyo
Taille du bouchon 13 mm
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 32 mm