Learn More
DWK Life Sciences Pinces à sertir Wheaton™
Code produit 10495951 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Joints de 11 mm
Joints de 13 mm
Joints de 20 mm
Joints de 8 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10495951 Joints de 13 mm 1 pièce
11591215 Joints de 8 mm 1 pièce
10670884 Joints de 11 mm 1 pièce
10432722 Joints de 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10495951 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W225302
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec poignées à conception ergonomique pour sceller les flacons de laboratoire standards
  • Les pinces à sertir Wheaton E-Z sont dotées de poignées ergonomiques rembourrées qui aident à réduire la fatigue des mains et à ajouter un haut degré de confort pour l’utilisateur. Chaque taille de pince à sertir est étiquetée pour une identification rapide. D’autres caractéristiques incluent des mâchoires de sertissage polies pour une étanchéité constante, une poignée courte et un ensemble de ressorts repensé qui contribuent à réduire la fatigue des mains. Pour un sertissage semi-automatique, utilisez la pince à sertir E-Z avec la station de sertissage Wheaton Crimpmaster™. Une butée réglable vous permet de déterminer l’étanchéité du joint tout en conservant un sertissage homogène. Les mâchoires coniques facilitent l’accès au flacon lors de l’utilisation de racks. La pince à sertir de 11 mm E- Z est fournie avec un insert de piston pour permettre le sertissage du dessus d’un flacon, créant un joint très étanche. Nous recommandons ceci uniquement pour les flacons à ouverture standard.
  • Les pinces à sertir peuvent être autoclavées, bien que l’autoclavage puisse changer l’apparence ou réduire la durée de vie du produit. Ils ne doivent pas être autoclavés à plus de 121°C
Warranty
Deux ans
Specifications
À utiliser avec (équipement) Joints de 13 mm
Quantité Boîte de 1