Learn More
DWK Life Sciences Pinces à sertir Wheaton™
Code produit 11591215 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Joints de 11 mm
Joints de 13 mm
Joints de 20 mm
Joints de 8 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11591215 Joints de 8 mm 1 pièce
10495951 Joints de 13 mm 1 pièce
10670884 Joints de 11 mm 1 pièce
10432722 Joints de 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11591215 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W225300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00€
    637.18€ / 1 pièces
    Économisez 107.82€
    14% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Avec poignées à conception ergonomique pour sceller les flacons de laboratoire standards
  • Wheaton E-Z Les sertisseurs disposent de poignées ergonomiques amorties qui aident à réduire la fatigue des mains et apportent un haut confort à l’utilisateur. Chaque taille de sertissage est indiquée pour une identification rapide. Parmi les autres caractéristiques figurent des mâchoires à sertir polies pour un scellage uniforme, une poignée courte et un ressort redessiné qui contribue encore à réduire la fatigue des mains. Pour le sertissage semi-automatique, utilisez la E-Z Crimper station Wheaton Crimpmaster™ de sertissage. Un butée réglable permet de déterminer l’étancheté du joint tout en maintenant un sertissage constant. Les mâchoires effilées facilitent l’accès aux fioles lors de l’utilisation de racks. Le sertissage E-Z 11 mm est fourni avec un insert à piston offrant la possibilité de sertiser le dessus d’une fiole afin de créer une étanchéité très hermétique. Nous recommandons cela uniquement pour les fioles à ouverture standard.
  • Les crampisseurs peuvent être autoclavés, bien que l’autoclavage puisse modifier l’apparence ou réduire la durée de vie du produit. Ils ne doivent pas être autoclavés à plus de 121 °C
Garantie
Deux ans
Spécification
Tubes de stockage compatibles Tubes avec bouchons de 8 mm
Fonctionnement Manuel
Type Pince à sertir manuelle
À utiliser avec (équipement) Joints de 8 mm
Dimensions 8 mm
Quantité 1 de chaque