Learn More
DWK Life Sciences Flacons de stockage cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, à filetage externe
Code produit 11541345 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Rose
Rouge
Vert
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
1000/boîte
500/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur de bouchon Stérilité Quantité Conditionnement
11541345 2 mL Naturel Stérile 500/boîte 500 pièces
11754269 1,2 ml Naturel Stérile 500/boîte 500 pièces
11501345 2 mL Bleu Stérile 500/boîte 500 pièces
11704279 2 mL Vert Stérile 500/boîte 500 pièces
11774279 2 mL Naturel Non stérile 1000/boîte 1000 pièces
11784269 2 mL Rose Stérile 500/boîte 500 pièces
11774269 2 mL Rouge Stérile 500/boîte 500 pièces
11764269 2 mL Blanc Stérile 500/boîte 500 pièces
11794269 2 mL Jaune Stérile 500/boîte 500 pièces
11511345 3 mL Naturel Stérile 500/boîte 500 pièces
11521345 4 mL Naturel Stérile 500/boîte 500 pièces
11531345 5 mL Naturel Stérile 500/boîte 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11541345 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W985872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    298.00€ / 500 pièces
    Économisez 55.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le flacon CryoELITE avec jupe Loctagon offre une stabilité en position autostable et se verrouille dans le rack de CryoELITE Benchmate, ce qui facilite l’ouverture et la fermeture du flacon d’une seule main.
  • Le design de fabrication unique du CryoELITE flacon crée un contact plus grand entre la surface du flacon et le bouchon pour un scellement absolu
  • Un flacon autoportant accueille un insert inférieur 2D Data Matrix en code de barres optionnel (Mfr. No. W985880) ; qui fournit un identifiant unique pour une traçabilité permanente
  • Insert à code-barres au bas, vendu séparément, s’insère facilement au fond de la fiole
  • Le format à fond de flacon offre une visualisation sans restriction des échantillons et permet la numérisation automatisée du code-barres, surtout lorsqu’il est utilisé avec la Wheaton KeepIT-100™ boîte de congélation (Mfr. n° W651700 Série).
  • L’utilisation en boîte de congélation permet une performance exceptionnelle du bouchon dépassant en moyenne les standards du DOT de 35 %, rendant le CryoELITE flacon idéal pour le transport d’échantillons cliniques
  • Les capsules et fioles sont fabriquées à partir de polypropylène vierge criogénique à faible liaison
  • Sept couleurs de bouchon différentes : bleu, rose, vert, jaune, rouge, blanc et naturel
  • Flacons à filetage externe et interne
  • La conception entraîne des performances de résistance à la pression bien supérieures aux normes gouvernementales
Spécification
Couleur de bouchon Naturel
Diamètre (impériale) externe 0,47 in
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Polypropylène
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 2 mL
Graduée Yes
Hauteur (impériale) 1,92 in
Comprend Writing Patch
Type d’emballage 10 sacs ; 50/sac
Type de filetage Externe
Type de base Autonome
Gamme de produits Wheaton
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 500/boîte
Taille du bouchon 13 mm
Marking Spot Oui
Fit for Purpose Certified Quality
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité DOT, IATA
Hauteur (métrique) 49 mm
Conservateur None
Type de produit Flacon cryogénique