Learn More
DWK Life Sciences Flacons de stockage cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, à filetage externe
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Le flacon CryoELITE avec jupe Loctagon offre une stabilité en position autostable et se verrouille dans le rack de CryoELITE Benchmate, ce qui facilite l’ouverture et la fermeture du flacon d’une seule main.
La conception de fabrication unique de CryoELITE Le flacon permet un contact accru entre le bouchon et la surface du flacon pour une étanchéité parfaite. Le flacon autoportant peut accueillir un dispositif 2D optionnel. Data Matrix Insert inférieur de code-barres (réf. fabricant W985880) ; qui fournit un identifiant unique pour une traçabilité permanente. L’insert avec fond de code-barres, qui peut être acheté séparément, s’adapte facilement au fond du flacon. Le fond transparent du flacon permet une visualisation optimale de l'échantillon et autorise la lecture automatisée du code-barres, notamment lorsqu'il est utilisé avec le Wheaton KeepIT-100™ Boîte de congélation (Réf. fabricant : série W651700). Il en résulte une performance d'étanchéité du bouchon exceptionnelle, dépassant les normes DOT de 35 % en moyenne, ce qui rend CryoELITE Flacon idéal pour le transport d'échantillons cliniques. Les bouchons et flacons sont en polypropylène vierge à faible liaison cryogénique.
- En polypropylène vierge, adapté aux applications radiologiques, cryogénique
- Sept couleurs de bouchon différentes : bleu, rose, vert, jaune, rouge, blanc et naturel
- Flacons à filetage externe et interne
- La conception entraîne des performances de résistance à la pression bien supérieures aux normes gouvernementales
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Vert |
| Diamètre (impériale) externe | 0,47 in |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Hauteur (impériale) | 1,92 in |
| Type de filetage | Externe |
| Afficher plus |