Learn More
DWK Life Sciences Flacons pour tissus Wheaton™ CryoELITE™ : 5 ml, bouchon blanc, stérile
Code produit 15173109 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15173109 Naturel 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15173109 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W985100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.28€
    503.56€ / 250 pièces
    Économisez 59.72€
    10% de réduction
En stock
Récipient de stockage sûr et fiable pour les sections de tissus
Le nouveau flacon pour tissus CryoELITE Wheaton a été développé en réponse à la demande des chercheurs qui recherchent un flacon sûr, fiable et approuvé par cryogénie pour stocker et transporter des tissus cryogéniques. Doté du joint à bouchon sans égal Wheaton éprouvé qui dépasse les réglementations DOT et IATA, le flacon pour tissus Wheaton CryoELITE permet aux consommateurs de tirer parti de l’expertise de Wheaton en matière de stockage cryogénique pour les cellules et les liquides dans les tissus. Livré stérile dans les cas contenant 10 sachets de 25 flacons, avec des certificats de stérilité et sans RNase / DNase et endotoxine, le flacon pour tissus CryoELITE Wheaton est la toute nouvelle solution innovante conçue par Wheaton pour soutenir la communauté de recherche.
  • Flacon CryoELITE à col large à utiliser avec les sections de tissus
  • Le joint à bouchon inégalé dépasse les réglementations DOT et IATA, garantissant une protection optimale des échantillons pendant le transport et la manipulation exigeante du gel-dégel
  • Fabriqué en polypropylène vierge de qualité cryogénique à faible liaison
  • Lot certifié exempt de RNase / DNase et d’endotoxine et apyrogène, garantissant ainsi l’intégrité des échantillons
  • Fond autonome pour plus de stabilité
  • Surface de flacon granulée pour une manipulation et une écriture plus faciles
  • Plage de températures : -196°C à 121°C
  • USP non cytotoxique, non mutagène, testé classe VI
Également disponible : Les boîtes de stockage de tissus Wheaton CryoFILE sont utilisées pour le traitement des échantillons et le stockage des flacons pour tissus CryoELITE. Fabriqués en matériau hydrofuge pour une plus grande durabilité, ils sont disponibles en six couleurs pour faciliter l’identification des échantillons. (Voir, les catégories n° 13-709-141 à -146.)
Spécification
Diamètre (impériale) externe 1,33 po
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Matériau Polypropylène
Pré-fendu No
Stérilité Stérile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) Coupes de tissus
Graduée No
Gamme de produits Wheaton
Matériau du bouchon Polypropylene
Type de bouchon Screw Cap
Quantité 250/boîte
Marking Spot No
Fit for Purpose Certified Quality
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité USP, classe VI
Hauteur (métrique) 24 mm
Conservateur None
Type de produit Cryogenic Vial