Learn More
DWK Life Sciences™ Boîtes de stockage Wheaton™, CryoFile™ et CryoFile XL™
Code produit 12603395 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Rouge
Vert
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 1,2 et 2 mL
Flacons de 3, 4 et 5 mL
Hauteur (impériale):
2 in
3,8 in
Conditionnement:
15 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) Hauteur (impériale) unitSize
12603395 Rose Flacon de 1,2 et 2 mL 2 in 15 pièces
12623395 Rouge Flacon de 1,2 et 2 mL 2 in 15 pièces
12613395 Blanc Flacon de 1,2 et 2 mL 2 in 15 pièces
12683385 Vert Flacon de 1,2 et 2 mL 2 in 15 pièces
12693385 Jaune Flacon de 1,2 et 2 mL 2 in 15 pièces
12633395 Bleu Flacon de 1,2 et 2 mL 2 in 15 pièces
12663395 Rose Flacons de 3, 4 et 5 mL 3,8 in 15 pièces
12603405 Bleu Flacons de 3, 4 et 5 mL 3,8 in 15 pièces
12653395 Jaune Flacons de 3, 4 et 5 mL 3,8 in 15 pièces
12683395 Rouge Flacons de 3, 4 et 5 mL 3,8 in 15 pièces
12693395 Blanc Flacons de 3, 4 et 5 mL 3,8 in 15 pièces
12643395 Vert Flacons de 3, 4 et 5 mL 3,8 in 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 12603395 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur W651602
Pour faciliter l’identification et le stockage des flacons cryogéniques
  • Peut contenir des flacons de 1,2 à 2 mL et des boîtes XL de 5 mL. Le carton compartimenté numéroté de 1 à 81 permet de ranger les flacons et de les identifier facilement.
  • Le système de numérotation imprimé sur le couvercle et le bas de la boîte facilite l’indexation
  • Le revêtement hydrophobe accroît la durabilité
  • Résiste à des températures cryogéniques jusqu'à -196 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rose
Matériau Carton ondulé
Type Boîte de stockage cryogénique
À utiliser avec (application) Pour faciliter l’identification et le stockage des flacons cryogéniques
À utiliser avec (équipement) Flacon de 1,2 et 2 mL
Capacité 1 à 81 flacons
Dimensions (L x l x H) 5,1 x 5,1 x 2 po (13 x 13 x 5,2 cm)
Longueur (impériale) 5,1 in
Longueur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 5,1 po
Largeur (métrique) 13 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5,2 cm