Learn More
DWK Life Sciences™ Boîtes de stockage Wheaton™, CryoFile™ et CryoFile XL™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Peut contenir des flacons de 1,2 à 2 mL et des boîtes XL de 5 mL. Le carton compartimenté numéroté de 1 à 81 permet de ranger les flacons et de les identifier facilement.
- Le système de numérotation imprimé sur le couvercle et le bas de la boîte facilite l’indexation
- Le revêtement hydrophobe accroît la durabilité
- Résiste à des températures cryogéniques jusqu'à -196 °C
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Matériau | Carton ondulé |
| Type | Boîte de stockage cryogénique |
| À utiliser avec (application) | Pour faciliter l’identification et le stockage des flacons cryogéniques |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 1,2 et 2 mL |
| Capacité | 1 à 81 flacons |
| Dimensions (L x l x H) | 5,1 x 5,1 x 2 po (13 x 13 x 5,2 cm) |
| Longueur (impériale) | 5,1 in |
| Longueur (métrique) | 13 cm |
| Largeur (impériale) | 5,1 po |
| Afficher plus |