Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules cryogéniques Wheaton™ Cryule™ Gold-Band™
Code produit 11754139 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
1,2 ml
2 ml
Type de produit:
Ampoule Vacule
Ampoule cryogénique prérainurée
Hauteur (métrique):
5,8 cm
7 cm
10,8 cm
Conditionnement:
144 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de produit Hauteur (métrique) unitSize
11754139 1,2 ml Ampoule cryogénique prérainurée 5,8 cm 144 pièces
10310040 1 ml Ampoule Vacule 10,8 cm 144 pièces
11825313 2 ml Ampoule cryogénique prérainurée 7 cm 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les flacons cryogéniques sont destinés à être placés uniquement dans le phase 2 phase d’azote liquide, et doit non être utilisé pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. L'immersion des tubes dans la phase liquide pourrait provoquer une infiltration du gaz liquéfié dans le tube, ce qui pourrait entraîner une brusque vaporisation du liquide lors du retrait et une éventuelle explosion violente ou une fuite du tube/au niveau de la circonférence du bouchon.
Pour prévenir toute explosion d’un cryotube, ne jamais remplir excessivement les unités de stockage à azote liquide. Examinez toujours les tubes avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Code produit 11754139 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 651483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.60€
    137.17€ / 144 pièces
    Économisez 1.43€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons cryogéniques sont destinés à être placés uniquement dans le phase 2 phase d’azote liquide, et doit non être utilisé pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. L'immersion des tubes dans la phase liquide pourrait provoquer une infiltration du gaz liquéfié dans le tube, ce qui pourrait entraîner une brusque vaporisation du liquide lors du retrait et une éventuelle explosion violente ou une fuite du tube/au niveau de la circonférence du bouchon.
Pour prévenir toute explosion d’un cryotube, ne jamais remplir excessivement les unités de stockage à azote liquide. Examinez toujours les tubes avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Pour la conservation des matières biologiques avec de l’azote liquide
  • Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Gold-Band Cette fonctionnalité indique le pré-score
  • Les pointes d’ampoules prérainurées se cassent facilement sans faire d’éclats
  • Conçu pour un stockage à basse température et un dégel rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1,2 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Ampoule cryogénique prérainurée
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe 1,18 cm
Diamètre (impériale) externe 0,46 in
Hauteur (métrique) 5,8 cm
Hauteur (impériale) 2,28 in
Diamètre (métrique) supérieur 0,5 cm
Diamètre (impériale) supérieur 0,19 in
Certifications/Conformité ASTM E438 Type I