Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Racks en polypropylène Wheaton™ Cryule™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Les coins moulés garantissent la stabilité lors de l’empilement
- L’index alphanumérique permet une identification facile des échantillons
- Autoclavables à 121°C (249,8°F) pendant 20 minutes
- Voir le tableau de commande pour la compatibilité des tubes
Informations sur la commande
4 x 7,62 x 0,87 po (10,2 x 19,4 x 2,2 cm) (L x l x H)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Flacons |
| Matériau | PP |
| Positions | 50 |
| Forme | Rond |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | 50 flacons d’échantillonnage automatique à fond rond Cryule de 1 et 2 ml et 12 mm de diamètre avec bouchons à vis ou 12 tubes de culture en verre de 75 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 7,4 x 4 x 0,86 po. (19 x 10 x 2,2cm) |
| Afficher plus |