Learn More
DWK Life Sciences Décapsuleurs Wheaton™
Code produit 10628332 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchons de 13 mm
Bouchons de 30 mm
Type de produit:
Décapsuleur de type pince
Décapsuleur manuel
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Type de produit Conditionnement
10628332 Bouchons de 30 mm Décapsuleur manuel -
10044241 Bouchons de 13 mm Décapsuleur de type pince 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10628332 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 224357
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    868.35€
    821.24€ / 1 pièces
    Économisez 47.11€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Ces pinces à sertir sont utilisées pour les joints à bouchon à bascule et pour les joints en aluminium
Spécification
Type de bouchon Bouchons de 30 mm
À utiliser avec (équipement) Joints à bouchon à bascule et joints en aluminium
Type de produit Décapsuleur manuel