Learn More
DWK Life Sciences Kit de plateforme Wheaton™ pour système rotatif compact pour petits flacons
Code produit 10411393 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Petit appareil de culture à rouleaux pour flacons compact
Système d’appareils de culture à petits rouleaux de paillasse Wheaton
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10411393 Système d’appareils de culture à petits rouleaux de paillasse Wheaton 1 pièce
10579311 Petit appareil de culture à rouleaux pour flacons compact 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10411393 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W348930CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00€
    703.00€ / 1 pièces
    Économisez 232.00€
    24% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Chaque plateforme contient deux flacons rotatifs
  • Se fixe rapidement et facilement au système rotatif compact Wheaton pour petits flacons (ci-dessus), qui accepte deux plateformes supplémentaires
  • Le kit comprend la plateforme rotative assemblée, quatre montants de support, la courroie d’entraînement, le matériel nécessaire et les instructions d’assemblage
Informations sur la commande
Poids : 2,3kg (5 lb)
Spécification
Type de produit Kit de plateau
Couleur Charbon
À utiliser avec (équipement) Système d’appareils de culture à petits rouleaux de paillasse Wheaton
Comprend Plateforme à rouleaux assemblée, 4 montants de support, courroie d’entraînement, matériel nécessaire et instructions d’assemblage